Learn More
Axygen™ Puntas de pipeteador universales de 1000 μl: Calibre ancho
Tienda Axygen Scientific ProductosDescripción
Axygen™ Las puntas universales están diseñadas para adaptarse a una amplia variedad de pipetas monocanales y multicanales, compatibles con las marcas de pipetas más populares. Estas puntas de polipropileno son apirógenas y cuentan con certificación de ausencia de RNasa/DNasa. Están disponibles en Maxymum Recovery , biselado, no estéril, estéril, sin filtro y otras características para aplicaciones especializadas. Las paredes flexibles y una serie de anillos de sellado internos garantizan un ajuste seguro con menos fuerza necesaria para carga y expulsión.
(Este es el reemplazo sugerido para T-1005-WB-CL)
- Estas puntas de polipropileno son apirógenas y cuentan con certificación de ausencia de RNasa/DNasa.
- Apirógenas
- Calibre ancho
Especificaciones
Especificaciones
| Volumen (métrico) | 100 a 1000μ L |
| filtradas por | Sin filtro |
| Esterilidad | No estéril |
| Color | Transparente |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Declaraciones de limpieza | Sin inhibidores de DNasa, RNasa, ADN y PCR |
| Formato | Gradilla |
| Estilo de punta | Genómica/orificio ancho, Universal |
| Envase | 100 puntas/gradilla, 10 gradillas/paquete, 5 paquetes/caja |
| Para utilizar con (equipo) | Compatibilidad universal |
| Mostrar más |