Learn More
Axygen™ Puntas de pipeteador universales de 1000 μl: Calibre ancho
GREENER_CHOICE
Código de producto. 12581308 Tienda Axygen Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Formato:
A granel
Gradilla
Tamaño de la unidad:
paquete de 5000
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Esterilidad Formato unitSize
12581308 No estéril A granel paquete de 5000
12752936 No estéril Gradilla paquete de 5000
12762936 Estéril Gradilla paquete de 5000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 12581308 Proveedor Axygen™ N.º de proveedor T1005WBC
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Compatible con la mayoría de marcas de pipetas más populares
Axygen™ Las puntas universales están diseñadas para adaptarse a una amplia variedad de pipetas monocanales y multicanales, compatibles con las marcas de pipetas más populares. Estas puntas de polipropileno son apirógenas y cuentan con certificación de ausencia de RNasa/DNasa. Están disponibles en Maxymum Recovery , biselado, no estéril, estéril, sin filtro y otras características para aplicaciones especializadas. Las paredes flexibles y una serie de anillos de sellado internos garantizan un ajuste seguro con menos fuerza necesaria para carga y expulsión.
(Este es el reemplazo sugerido para T-1005-WB-CL)
  • Estas puntas de polipropileno son apirógenas y cuentan con certificación de ausencia de RNasa/DNasa.
  • Apirógenas
  • Calibre ancho
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Volumen (métrico) 100 a 1000μ L
filtradas por Sin filtro
Esterilidad No estéril
Color Transparente
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Declaraciones de limpieza Sin inhibidores de DNasa, RNasa, ADN y PCR
Formato A granel
Estilo de punta Genómica/orificio ancho, Universal
Envase 1000 puntas/paquete, 5 paquetes/caja.
Para utilizar con (equipo) Compatibilidad universal