Descripción
- Las paredes flexibles y una serie de anillos de sellado internos garantizan un ajuste seguro con menos fuerza necesaria para carga y expulsión.
- Estas puntas de polipropileno son apirógenas y cuentan con certificación de ausencia de ARNasa/ADNasa
- Microvolumen
- Maxymum Recovery Tecnología para retención ultrabaja y alto rendimiento
Especificaciones
Especificaciones
| Volumen (métrico) | De 0,5 a 10 μL |
| filtradas por | Sin filtro |
| Esterilidad | Estéril |
| Color | Transparente |
| Modelo | T-300-L-STK-S |
| Certificaciones/conformidad | USP 3127 |
| Declaraciones de limpieza | Sin ADNasa ni ARNasa |
| Para utilizar con (aplicación) | Permite la recuperación de muestras costosas con mayor precisión y exactitud |
| Formato | Gradilla |
| Estilo de punta | Retención baja, Microvolumen |
| Mostrar más |