Learn More
Axygen™ Puntas μde filtro de microvolumen de 10 L
Código de producto. 11394315 Tienda Axygen Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
De 0,5 a 10 μL
Tamaño de la unidad:
paquete de 960
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
11394315 De 0,5 a 10 μL paquete de 960
1 options
Código de producto. 11394315 Proveedor Axygen™ N.º de proveedor TXLF10RS
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Axygen Las puntas universales están diseñadas para adaptarse a una amplia variedad de pipetas monocanales y multicanales, compatibles con las marcas de pipetas más populares. Estas puntas de polipropileno son apirógenas y cuentan con certificación de ausencia de ARNasa/ADNasa. Están disponibles en Maxymum Recovery , biselado, no estéril, estéril, sin filtro y otras características para aplicaciones especializadas.
  • Las paredes flexibles y una serie de anillos de sellado internos garantizan un ajuste seguro con menos fuerza necesaria para carga y expulsión.
  • Estas puntas de polipropileno son apirógenas y cuentan con certificación de ausencia de ARNasa/ADNasa
  • Apirógenas
  • Microvolumen
  • Tecnología Maxymum Recovery para retención ultrabaja y alta producción
Información de órdenes
  • A granel sin filtración: 1000 puntas/paquete, 240 paquetes/caja, a granel filtrado: 1000 puntas/paquete, 10 paquetes/caja
  • En gradilla: 96 puntas/gradilla, 10 gradillas/paquete, 5 paquetes/caja
  • Gradillas para apilado: 96 puntas/gradilla, 5 gradillas/pila, ,10 pilas/caja
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Volumen (métrico) De 0,5 a 10 μL
Dispensación por volumen (métrico) 0.5 to 10 μL
filtradas por Con filtro
Esterilidad Estéril
Color Transparente
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Certificaciones/conformidad USP 3127
Declaraciones de limpieza Sin ADNasa ni ARNasa
Para utilizar con (aplicación) Permite la recuperación de muestras costosas con mayor precisión y exactitud
Formato Gradilla
Estilo de punta Microvolumen, Longitud extendida
Envase Rack
Cantidad 4800/Cs.
Tipo de producto Filtered Pipette Tips
Incluye 10 Racks x 96 Tips
Características ecológicas No Intentionally Added PFAS
Desechables Single-use
Para utilizar con (equipo) Gilson Pipetman P10, Gilson Pipetman P2
Graduado Yes