Learn More
Axygen™ Puntas μde pipeta de microvolumen de 10 L, sin filtro
Código de producto. 11354315 Tienda Axygen Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
De 0,1 a 10 μL
Tamaño de la unidad:
paquete de 960
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
11354315 De 0,1 a 10 μL paquete de 960
1 options
Código de producto. 11354315 Proveedor Axygen™ N.º de proveedor TXL10R
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las puntas universales Axygen están diseñadas para adaptarse a una amplia variedad de pipetas monocanal y multicanal, compatibles con las marcas más populares de pipetas.
  • Puntas de polipropileno
  • Microvolumen
  • Longitud larga
  • Maxymum Recovery tecnología para retención ultrabaja
  • Diseñadas para adaptarse a una amplia variedad de micropipetas monocanal y multicanal
  • Las paredes flexibles y una serie de anillos de sellado internos garantizan un ajuste seguro con menos fuerza necesaria para carga y expulsión
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Volumen (métrico) De 0,1 a 10 μL
filtradas por Sin filtro
Esterilidad No estéril
Color Transparente
Certificaciones/conformidad USP 3127
Para utilizar con (aplicación) Permite la recuperación de muestras costosas con mayor precisión y exactitud
Formato Gradilla
Estilo de punta Longitud extendida, Microvolumen
Envase 96 puntas/gradilla, 10 gradillas/paquete, 5 paquetes/caja
Para utilizar con (equipo) Gilson Pipetman P10, Gilson Pipetman P2