Learn More
Axygen™ Tubos con tapón de rosca cónicos de 1,5 ml
Código de producto. 11340375 Tienda Axygen Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Color del tapón:
Blanco
Gris
Marrón
Naranja
Rojo
Rosa
Transparente
Varios
Verde
Violeta
Tamaño de la unidad:
paquete de 4000
paquete de 500
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Esterilidad Color del tapón Tamaño de la unidad
11340375 Estéril Varios paquete de 500
12769528 No estéril Marrón paquete de 4000
12739528 No estéril Varios paquete de 4000
13181774 Estéril Varios paquete de 4000
11370375 No estéril Transparente paquete de 500
12176830 No estéril Transparente paquete de 4000
12186830 Estéril Transparente paquete de 4000
11380375 Estéril Transparente paquete de 500
12799528 No estéril Verde paquete de 4000
12709538 No estéril Gris paquete de 4000
12739538 No estéril Naranja paquete de 4000
12749538 No estéril Rosa paquete de 4000
11330385 No estéril Rojo paquete de 500
12759538 No estéril Rojo paquete de 4000
12759558 No estéril Violeta paquete de 4000
12769558 No estéril Blanco paquete de 4000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11340375 Lieferant Axygen™ Lieferanten-Nr. SCT150AS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    261.00€
    179.15€ / paquete de 500
    Ahorro 81.85€
    31% Descuento
Alle Werbeaktionen anzeigen
Fecha estimada de envoi: 22-03-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Con junta tórica resistente a productos químicos
Para una amplia gama de necesidades de laboratorio, como la recogida, el procesamiento, la centrifugación, el almacenamiento y el envasado/envío.
  • Disponibles como tubos preesterilizados y no estériles
  • Los tubos con tapón no estériles tienen tapones no acoplados sin lazo con juntas tóricas
  • Los tubos con tapón preesterilizados tienen tapones sin lazo acoplados con juntas tóricas
  • La junta tórica con diseño de rosca garantiza un cierre uniforme que permite la centrifugación hasta 20 000 × g
  • Los tubos con tapón de rosca Maxymum Recovery™ están disponibles como pedido especial
  • Hay disponibles tapas en una gama de colores para facilitar la identificación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Certificaciones/conformidad Sin ARNasa, ADNasa ni pirógenos
Color del tapón Varios
Material del cierre Polipropileno
Capacidad (métrico) 1,5 ml
Color Amber
Material Polipropileno
Formato Sin lazo
Incluye Junta tórica
Envase Bolsa
Esterilidad Estéril
Graduated No
Tipo de tapón Tapón de rosca
Forma del fondo Cónico
RCF máx. 20000 xG
Tipo de producto Microcentrifuge Tube
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.