Descripción
Placa de cristalización de proteínas de alto rendimiento con goteo fijo y 96 pocillos según la norma SBS
- Fabricada con poliestireno ópticamente transparente para permitir la visualización precisa del cristal
- El pocillo del tampón también tiene una novedosa geometría con forma de D y se sitúa a la derecha, con un pocillo de proteína con forma redonda elevada situado a la izquierda
- Se puede llenar manualmente con pipetas o con estaciones de trabajo automatizadas de manipulación de líquidos
- La placa se sella con sellos adhesivos transparentes disponibles en el mercado, incluida la película Axygen™ UltraClear
- Compatible con pipetas manuales y equipos robóticos automatizados
- Resistente a disolventes orgánicos
- Polarización y estática reducidas
- Las placas son apilables
- Opción de código de barras
- El pocillo de proteínas redondo facilita el acceso al asa para la manipulación del cristal
Especificaciones
Especificaciones
| matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
| Color | Transparente |
| Material | Poliestireno |
| N.° de pocillos | 96 |
| Esterilidad | No estéril |
| Incluye | Novedosa geometría de forma en D de 96 de los pocillos de tampón de 250 μl y pocillo de proteínas de forma redonda elevada adyacente de 4 a 3 μl |