Learn More
Axitinib, Mikromol
Código de producto. 30461449
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Código de producto. Cantidad
30461449 250 mg
1 options
Código de producto. 30461449 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM3922.000250
Descubra Mikromol: su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Axitinib, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Axitinib
CAS 319460-85-0
Nombres de analitos o componentes Axitinib
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C22 H18 N4 O S
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Fórmula InChI InChI=1S/C22H18N4OS/c1-23-22(27)18-7-2-3-8-21(18)28-16-10-11-17-19(25-26-20(17)14-16)12-9-15-6-4-5-13-24-15/h2-14H,1H3,(H,23,27)(H,25,26)/b12-9+
Tipo de solución Neat
SMILES CNC(=O)c1ccccc1Sc2ccc3c(\C=C\c4ccccn4)n[nH]c3c2
Nombre IUPAC N-metil-2-[[3-[(E)-2-piridin-2-iletenil]-1H-indazol-6-il]sulfanil]benzamida
Peso molecular (g/mol) 386.47
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 386.1201 g/mol