Learn More
Axitinib, MedChemExpress
Código de producto. 16469666
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
200 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16469666 50 mg 50 miligramos
16460916 200 mg 200 miligramos
16454406 100 mg 100 miligramos
16441526 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16469666 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY10065
MedChemExpress Axitinib is a multi-targeted tyrosine kinase inhibitor with IC50s of 0.1, 0.2, 0.1-0.3, 1.6 nM for VEGFR1, VEGFR2, VEGFR3 and PDGFRβ, respectively.
Axitinib is a multi-targeted tyrosine kinase inhibitor with IC50s of 0.1, 0.2, 0.1-0.3, 1.6 nM for VEGFR1, VEGFR2, VEGFR3 and PDGFRβ, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Axitinib
Forma física Solid
CAS 319460-85-0
Color Off-White
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H18N4OS
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Sinónimo AG-013736
Información de solubilidad DMSO : 20.83 mg/mL (53.90 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=C(SC2=CC3=C(C(/C=C/C4=CC=CC=N4)=NN3)C=C2)C=CC=C1)NC
Peso molecular (g/mol) 386.47
Formula Weight (peso de la fórmula) 386.47
Porcentaje de pureza 98.21%