Learn More
Axitinib-d3, TRC
Código de producto. 17908229
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.25 mg
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
0.25 miligramo
1 miligramo
10 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17908229 0.25 mg 0.25 miligramo
17949249 10 mg 10 miligramos
17928329 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 17908229 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA7946520.25MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1126623-89-9
Fórmula molecular C22 D3 H15 N4 O S
Peso molecular (g/mol) 389.488
Sinónimo Benzamide, N-(methyl-d3)-2-[[3-[(1E)-2-(2-pyridinyl)ethenyl]-1H-indazol-6-yl]thio]- (ACI), N-(Methyl-d3)-2-[[3-[(1E)-2-(2-pyridinyl)ethenyl]-1H-indazol-6-yl]thio]benzamide (ACI), 2-[[3-[(E)-2-Pyridin-2-ylethenyl]-1H-indazol-6-yl]sulfanyl]-N-(trideuteriomethyl)benzamide, N-(Methyl-d3)-2-[[3-[(E)-2-pyridin-2-ylethenyl]-1H-indazol-6-yl]sulfanyl]benzamide, Axitinib-d3, Axitinib-D3 (N-methyl-D3)
Nombre IUPAC 2-[[3-[(E)-2-piridina-2-iletenil]-1H-indazol-6-il]sulfanil]-N-(trideuteriometil)benzamida
SMILES [2H]C([2H])([2H])NC(=O)c1ccccc1Sc2ccc3c(\C=C\c4ccccn4)n[nH]c3c2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Axitinib-d3
Cantidad 0.25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H18N4OS/c1-23-22(27)18-7-2-3-8-21(18)28-16-10-11-17-19(25-26-20(17)14-16)12-9-15-6-4-5-13-24-15/h2-14H,1H3,(H,23,27)(H,25,26)/b12-9+/i1D3
Formula Weight (peso de la fórmula) 389.139