Learn More
Thermo Scientific Chemicals Axatinib
Código de producto. 16554394 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16554394 250 mg 250 miligramos
16544394 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16554394 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 463802500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 319460-85-0 | C22H18N4OS | 386.47 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 319460-85-0
Fórmula molecular C22H18N4OS
Peso molecular (g/mol) 386.47
Clave InChI RITAVMQDGBJQJZ-FMIVXFBMSA-N
Nombre IUPAC N-metil-2-({3-[(1E)-2-(piridin-2-il)etenil]-1H-indazol-6-il}sulfanil)benzamida
SMILES CNC(=O)C1=CC=CC=C1SC1=CC=C2C(NN=C2\C=C\C2=CC=CC=N2)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Axitinib
Punto de fusión 226.0°C to 228.0°C
Cantidad 250 mg
Información de solubilidad Solubility aq. soln.: .. Other solubilities: soluble in methanol, dimethylsulfoxide
Formula Weight (peso de la fórmula) 386.47
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Axitinib
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P391-Recoger el vertido.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: N-Methyl-2-({ 3-[(E)-2-pyridin-2-ylvinyl]-1H-indazol-6-yl} thio)benzamide