Learn More
Applied Biosystems™ Axiom™ SwiftArrayStudio™ Consumables Kit
Código de producto. 31782066 Tienda Applied Biosystems Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
96 Reactions
Tamaño de la unidad:
96 reacciones
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
31782066 96 Reactions 96 reacciones
1 options
Código de producto. 31782066 Proveedor Applied Biosystems™ N.º de proveedor 952674
 Artículo restringido
En stock
SwiftArrayStudio Consumable Kit includes essential consumables for reliable operation of the SwiftArrayStudio instrument. Designed for consistent handling and workflow efficiency, it helps labs maintain throughput and performance while minimizing setup time and variability.
The Axiom SwiftArrayStudio Consumables Kit includes all SwiftArrayStudio instrument consumables required to process one Axiom SwiftArray 96F plate.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Microarray Genotyping
matriz, red, conjunto Genotyping, Human Gene Expression, Carrier Screening Research, Copy Number, Cytogenetics
Número de arrays 1 array
Formato Array Plate
Especie Human, Ag
N.º de muestras 96 Reactions
Cantidad 96 Reactions
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.