Learn More
uvex aXess One Activo Bluetooth™ Orejeras plegables
Código de producto. 17717559 Tienda Uvex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Orejeras con Bluetooth habilitado; Estilo: Sobre la cabeza
Código de producto.
17717559 Orejeras con Bluetooth habilitado; Estilo: Sobre la cabeza
1 options
Código de producto. 17717559 Proveedor uvex N.º de proveedor 2640001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    163.00€
    157.08€ / paquete de 1
    Ahorro 5.92€
    3% Descuento
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Soporte para orejeras activas aXess One Bluetooth™ 5.2 con Escucha Activa Real (RAL). Incluyen tres micrófonos: dos envolventes (para una transmisión confiable del ruido ambiental) y uno de voz (para una calidad de voz óptima). Protegido contra agua y polvo IP54. Incluyen una USB Toma de carga tipo C.
  • Tipo de producto: Plegable Bluetooth™ Orejeras
  • Protección auditiva: SNR 31 dB, NRR: 23 dB, CSA: Clase A, SLC 80 : 27 dB
  • Estándar Bluetooth: 5.2 (RAL, compatible con perfiles A2DP, AVRCP, HSP y HFP)
  • Micrófonos: 3 (2 x sonido envolvente, 1 x voz)
  • Toma de carga: USB Tipo C
  • Toma de audio: conector jack (3,5 mm)
  • Material: ABS (copas), PE (espuma de copa), acero inoxidable/PVC/espuma viscoelástica (diadema), PVC/espuma viscoelástica (cojines)
  • Voltaje de funcionamiento: 5 V
  • Entrada de energía: 5 V, 1 A
  • Tipo de batería: Polímero de litio (3,7 V, 750 mA)
  • Tiempos de batería: 2,5 horas. (Cargando), 50 hr. (Operación)
  • Normas: EN 352-1, EPI Cat.: 3
  • Para usar con: 17787539 (cubierta de micrófono), 17220452 (kit de higiene), 17210311 (almohadillas de confort)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad EPI Cat.: 3
Material del cojín Espuma viscoelástica de PE
CSA Z94.2 Clase A
Color del cojín Negro
Para utilizar con (equipo) 17787539 (Funda para micrófono), 17220452 (Kit de higiene), 17210311 (Almohadillas de enfriamiento)
Material de la banda de sujeción Acero inoxidable
Cojín de la banda de sujeción Espuma viscoelástica de PE
Para utilizar con (aplicación) Dispositivo de protección auditiva/comunicación
Gran visibilidad No
Reducción del ruido nominal (RRN) 31 dB
Corded N.º
Tipo de producto Orejeras
Desechables Reutilizables
Metal Detectable Sí
Color de la banda de sujeción Negro
Dieléctrico/a/s No
Modelo Sobre la cabeza
Foldable Sí
Batería, tipo Polímero de litio
Duración de la batería 50 hr.
Tensión 5 V
Tipo de puerto Conector de 3,5 mm
EN 352.2002 EN 352-1
Tipo de tapón USB do