Learn More
AX20017, MedChemExpress
Código de producto. 16486278
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16486278 10 mg 10 miligramos
16453456 25 mg 25 miligramos
16448867 5 mg 5 miligramos
16432407 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16486278 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY14987
MedChemExpress AX20017 is a small-molecule protein kinase G (PknG) inhibitor with an IC50 of 0.39 μM.
AX20017 is a small-molecule protein kinase G (PknG) inhibitor with an IC50 of 0.39 μM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material AX20017
Forma física Solid
CAS 329221-38-7
Color Blanco
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C13H16N2O2S
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Información de solubilidad DMSO : 130 mg/mL (491.79 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N)C1=C(NC(C2CC2)=O)SC3=C1CCCC3
Peso molecular (g/mol) 264.34
Formula Weight (peso de la fórmula) 264.34
Porcentaje de pureza 99.88%