Learn More
AX-15836, MedChemExpress
Código de producto. 16473608
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16473608 10 mg 10 miligramos
16472786 25 mg 25 miligramos
16446337 5 mg 5 miligramos
16440066 2 mg 2 miligramos
16410007 50 mg 50 miligramos
5 options
Código de producto. 16473608
Marca: Medchem Express HY101846
MedChemExpress AX-15836 is a potent and selective ERK5 inhibitor with an IC50 of 8 nM.
AX-15836 is a potent and selective ERK5 inhibitor with an IC50 of 8 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material AX-15836
CAS 2035509-96-5
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C32H40N8O5S
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (154.14 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1N(C)C2=CN=C(NC3=CC=C(C(N4CCC(N5CCN(C)CC5)CC4)=O)C=C3OCC)N=C2N(S(=O)(C)=O)C6=CC=CC=C16
Peso molecular (g/mol) 648.78
Formula Weight (peso de la fórmula) 648.78
Porcentaje de pureza 99.68%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease