Learn More
AWZ1066S, MedChemExpress
Código de producto. 16481087
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16481087 50 mg 50 miligramos
16474828 10 mg 10 miligramos
16467577 5 mg 5 miligramos
16425626 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16481087 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY114415
MedChemExpress AWZ1066S is a highly specific anti-Wolbachia drug candidate for a short-course treatment of filariasis, with an EC50 of 2.5 nM in cell assay.
AWZ1066S is a highly specific anti-Wolbachia drug candidate for a short-course treatment of filariasis, with an EC50 of 2.5 nM in cell assay.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material AWZ1066S
Forma física Solid
CAS 2239272-16-1
Color Blanco
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H19F3N6O
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Información de solubilidad DMSO : 125 mg/mL (309.11 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[C@@H](COCC1)N1C2=NC3=C(C=CC=N3)C(NCC4=CC=CN=C4C(F)(F)F)=N2
Peso molecular (g/mol) 404.39
Formula Weight (peso de la fórmula) 404.39
Porcentaje de pureza 98.64%