Learn More
AW Standard Super-Cel™ NF Diatomaceous Earth, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15692150 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
Envase:
Poly Bottle
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15692150 1 kg Poly Bottle 1 Kg
15602160 250 g Poly Bottle 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15692150 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 2217911KG
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Suitable for most filtrations, derived from diatomaceous earth. Super Cel is a registered trademark of Imerys Minerals California, Inc.
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 91053-39-3
Fórmula molecular O2Si
Peso molecular (g/mol) 60.083
Número MDL MFCD00132803
Clave InChI VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563
Nombre IUPAC dioxosilano
SMILES O=[Si]=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aw Standard Super-Cel™ Nf
Cantidad 1 kg
Envase Poly Bottle
Número UN NONH for all modes of transport