Learn More
SI Analytics™ Unidad básica para detección de TC AVS™ 470
Código de producto. 10769064 Tienda SI Analytics Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Altura (métrico):
205 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Altura (métrico) Tamaño de la unidad
10769064 205 mm cada uno
1 options
Código de producto. 10769064 Proveedor SI Analytics™ N.º de proveedor 285415708
Fecha estimada de envoi: 07-01-2027
La unidad básica para detección de TC SI Analytics™ AVS™ 470 es un dispositivo de medición de viscosidad que permite realizar mediciones de succión y presión sin depender de un ordenador.
  • Independencia y flexibilidad
  • Le permite establecer una estación de medición que cumpla los requisitos más exigentes incluso en condiciones difíciles, por ejemplo, para controlar la producción o la calidad en la industria de polímeros y aceites minerales
  • Incluye casi todo lo que necesita para realizar mediciones precisas y reproducibles
  • Todos los tipos comunes de cálculo de viscosidad ya están integrados en el dispositivo y un pequeño teclado PS2 es todo lo que necesita para introducir datos adicionales
  • Puede utilizarse una impresora serie para documentar cómodamente sus resultados de medición
  • Conexiones eléctricas: conector circular con cierre de bayoneta para viscosímetro, conector circular con cierre de bayoneta para viscosímetro, conector DIN de 4 pines para viscosímetro TC, conector circular de 4 pines para sensor capacitivo, conector circular de 7 pines para AVS™ 26, con bloqueo de bayoneta
  • RS-232-C: interfaz de 9 pines para impresora serie
  • Incluye un modelo ViscoPump III para detección de TC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Intervalo de viscosidad Presión De 0,35 a 1800 cSt; aspiración: De 0,35 a 5000 cSt
Incluye Pantalla LC
Material Carcasa de aluminio de acero
Altura (métrico) 205 mm
Longitud (métrico) 320 mm
Anchura (métrico) 255 mm
Exactitud ±0,01%
Intervalo de temperatura (métrico) De 10 °C a 40 °C
Tensión 90 - 240 V