Learn More
Avridina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Avridine |
| CAS | 35607-20-6 |
| Fórmula molecular | C43 H90 N2 O2 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 2,2'-[[3-(Dioctadecylamino)propyl]imino]bisethanol, CP 20961, CP-20961, N,N-Dioctadecyl-N',N'-bis(2-hydroxyethyl)-1,3-diaminopropane, N,N-Dioctadecyl-N',N'-bis(2-hydroxyethyl)propanediamine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C43H90N2O2/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-36-44(38-35-39-45(40-42-46)41-43-47)37-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h46-47H,3-43H2,1-2H3 |
| SMILES | CCCCCCCCCCCCCCCCCCN(CCCCCCCCCCCCCCCCCC)CCCN(CCO)CCO |
| Nombre IUPAC | 2-[3-(dioctadecilamino)propil-(2-hidroxietil)amino]etanol |
| Peso molecular (g/mol) | 667.187 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 666.7 |