Learn More
Avosentan, MedChemExpress
Código de producto. 16486358
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16486358 10 mg 10 miligramos
16478947 5 mg 5 miligramos
16422477 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16486358 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15195
MedChemExpress Avosentan(Ro 67-0565; SPP-301) is a potent, selective endothelin receptor(ETA receptor) antagonist.
Avosentan(Ro 67-0565
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Avosentan
CAS 290815-26-8
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H21N5O5S
Cantidad 10 mg
Sinónimo Ro 67-0565 SPP-301
Información de solubilidad DMSO : 6.67 mg/mL (13.91 mM; Need ultrasonic)
SMILES COC1=C(OC(C(NS(C2=NC=C(C=C2)C)(=O)=O)=NC(C3=CC=NC=C3)=N4)=C4OC)C=CC=C1
Peso molecular (g/mol) 479.51
Formula Weight (peso de la fórmula) 479.51
Porcentaje de pureza 98.54%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation