Learn More
Avoralstat, MedChemExpress
Código de producto. 16497156
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16497156 100 mg 100 miligramos
16490276 2 mg 2 miligramos
16483536 25 mg 25 miligramos
16469697 5 mg 5 miligramos
16467168 10 mg 10 miligramos
16413197 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16497156 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY16735
MedChemExpress Avoralstat (BCX4161), a potent and orally active plasma kallikrein (PKK) inhibitor, is used for hereditary angioedema research.
Avoralstat (BCX4161), a potent and orally active plasma kallikrein (PKK) inhibitor, is used for hereditary angioedema research.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Avoralstat
CAS 918407-35-9
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C28H27N5O5
Cantidad 100 mg
Sinónimo BCX4161
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (97.36 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES O=C(C1=NC(C(NCC2CC2)=O)=CC=C1C3=CC(OC)=C(C=C)C=C3C(NC4=CC=C(C(N)=N)C=C4)=O)O
Peso molecular (g/mol) 513.54
Formula Weight (peso de la fórmula) 513.54
Porcentaje de pureza 95.51%
Grado Research
Forma física Solid