Learn More
Avobenzone, TRC
Código de producto. 30138776
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138776 1 g 1 g
30137133 10 g 10 g
17978354 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138776 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA7946901G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 70356-09-1
Fórmula molecular C20 H22 O3
Peso molecular (g/mol) 310.39
Sinónimo 1-[4-(1,1-Dimethylethyl)phenyl]-3-(4-methoxyphenyl)-1,3-propanedione, 1-(4-Methoxyphenyl)-3-(4-tert-butylphenyl)propane-1,3-dione, 1-(4-tert-Butylphenyl)-3-(4-methoxyphenyl)propan-1,3-dione, 1-(4-tert-Butylphenyl)-3-(4-methoxyphenyl)propane-1,3-dione, 1-(4-tert-Butylphenyl)-3-(4-methoxyphenyl)propane-1,3-dione, 1-(4'-tert-Butylphenyl)-3-(4'-methoxyphenyl)propane-1,3-dione, 4-(1,1-Dimethylethyl)-4'-methoxydibenzoylmethane, 4-Methoxy-4'-tert-butyldibenzoylmethane, 4-tert-Butyl-4'-methoxydibenzoylmethane, Avobenzone, Butylmethoxydibenzoylmethane, Escalol 517, Eusolex 9020, NeoHeliopan 357, Parsol 1789, Parsol A, Parsol RTM 1789, Photoplex, Solarom BMBM, Uvinul BMBM
Nombre IUPAC 1-(4-tert-butilfenilo)-3-(4-metoxifenil)propano-1,3-dión
SMILES COc1ccc(cc1)C(=O)CC(=O)c2ccc(cc2)C(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Avobenzone
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C20H22O3/c1-20(2,3)16-9-5-14(6-10-16)18(21)13-19(22)15-7-11-17(23-4)12-8-15/h5-12H,13H2,1-4H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 310.1569
Porcentaje de pureza >95%