Learn More
Avobenzona, Mikromol
Código de producto. 30461582
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Código de producto. Cantidad
30461582 500 mg
1 options
Código de producto. 30461582 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0902.00
Descubra Mikromol: su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Avobenzona, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Avobenzone
CAS 70356-09-1
Nombres de analitos o componentes Avobenzone
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C20 H22 O3
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 1-[4-(1,1-Dimethylethyl)phenyl]-3-(4-methoxyphenyl)-1,3-propanedione, 1-(4-Methoxyphenyl)-3-(4-tert-butylphenyl)propane-1,3-dione, 1-(4-tert-Butylphenyl)-3-(4-methoxyphenyl)propan-1,3-dione, 1-(4-tert-Butylphenyl)-3-(4-methoxyphenyl)propane-1,3-dione, 1-(4-tert-Butylphenyl)-3-(4-methoxyphenyl)propane-1,3-dione, 1-(4'-tert-Butylphenyl)-3-(4'-methoxyphenyl)propane-1,3-dione, 4-(1,1-Dimethylethyl)-4'-methoxydibenzoylmethane, 4-Methoxy-4'-tert-butyldibenzoylmethane, 4-tert-Butyl-4'-methoxydibenzoylmethane, Avobenzone, Butylmethoxydibenzoylmethane, Escalol 517, Eusolex 9020, NeoHeliopan 357, Parsol 1789, Parsol A, Parsol RTM 1789, Photoplex, Solarom BMBM, Uvinul BMBM
Fórmula InChI InChI=1S/C20H22O3/c1-20(2,3)16-9-5-14(6-10-16)18(21)13-19(22)15-7-11-17(23-4)12-8-15/h5-12H,13H2,1-4H3
Tipo de solución Neat
SMILES COc1ccc(cc1)C(=O)CC(=O)c2ccc(cc2)C(C)(C)C
Nombre IUPAC 1-(4-terc-butilfenil)-3-(4-metoxifenil)propano-1,3-diona
Peso molecular (g/mol) 310.39
Cantidad 500 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 310.1569 g/mol