Learn More
Avobenzone, MedChemExpress
Descripción
Avobenzone, a dibenzoylmethane compound, is one of the most widely used filters in sunscreens for skin photoprotection in the UVA band. Avobenzone is an endocrine disruptor that directly binds to estrogen receptor β and acts as an estrogen agonist.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Avobenzone |
| CAS | 70356-09-1 |
| Color | Off-White |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C20H22O3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 50 mg/mL (161.09 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| SMILES | O=C(C1=CC=C(C(C)(C)C)C=C1)CC(C2=CC=C(OC)C=C2)=O |
| Peso molecular (g/mol) | 310.39 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 310.39 |
| Mostrar más |