Learn More
AVN-944, MedChemExpress
Código de producto. 16488427
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16488427 5 mg 5 miligramos
16405758 10 mg 10 miligramos
16401917 50 mg 50 miligramos
3 options
Código de producto. 16488427
Marca: Medchem Express HY13560
MedChemExpress AVN-944 (VX-944) is an orally active, potent, selective, noncompetitive and specific inhibitor of IMPDH (inosine monophosphate dehydrogenase).
AVN-944 is an essential rate-limiting enzyme in de novo guanine nucleotide synthesis. AVN-944 is also an inhibitor of arenavirus RNA synthesis, and blocks arenavirus infection. AVN-944 has broad anti-cancer activities, and can be used for multiple myeloma (MM) and acute myeloid leukemia (AML) research.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material AVN-944
CAS 297730-17-7
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C25H27N5O5
Cantidad 5 mg
Sinónimo VX-944
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (209.42 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O[C@@H](CC#N)CC)N[C@H](C1=CC=CC(NC(NC2=CC=C(C3=CN=CO3)C(OC)=C2)=O)=C1)C
Peso molecular (g/mol) 477.51
Formula Weight (peso de la fórmula) 477.51
Porcentaje de pureza 99.33%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death