Learn More
Dihidrobromuro de aviazafone, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Avizafone Dihydrobromide |
| CAS | 60067-15-4 |
| Fórmula molecular | C22H29Br2ClN4O3 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | L-Lysyl-N-(2-benzoyl-4-chlorophenyl)-N-methyl-glycinamide Dihydrobromide, Prodiazepam Dihydrobromide, Ro 03-7355/000 Dihydrobromide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H27ClN4O3.2BrH/c1-27(20(28)14-26-22(30)18(25)9-5-6-12-24)19-11-10-16(23)13-17(19)21(29)15-7-3-2-4-8-15;;/h2-4,7-8,10-11,13,18H,5-6,9,12,14,24-25H2,1H3,(H,26,30);2*1H/t18-;;/m0../s1 |
| SMILES | ClC1=CC(C(C2=CC=CC=C2)=O)=C(N(C(CNC([C@@H](N)CCCCN)=O)=O)C)C=C1.Br.Br |
| Nombre IUPAC | (S)-2,6-diamino-N-(2-((2-benzoil-4-clorofenil)(metil)amino)-2-oxoetil)hexanamida |
| Peso molecular (g/mol) | 592.76 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 590.03 |