missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Avitinib maleate, MedChemExpress

Código de producto. p-200098105
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16480388 5 mg 5 miligramos
16477726 100 mg 100 miligramos
16437928 10 mg 10 miligramos
16433867 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16480388 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY19816A

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Avitinib (Abivertinib) maleate is a pyrrolopyrimidine-based irreversible epidermal growth factor receptor (EGFR) inhibitor with an IC50 of 7.68 nM.

Avitinib (Abivertinib) maleate is a pyrrolopyrimidine-based irreversible epidermal growth factor receptor (EGFR) inhibitor with an IC50 of 7.68 nM.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Avitinib maleate
CAS 1557268-88-8
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C30H30FN7O6
Cantidad 5 mg
Sinónimo Abivertinib maleateAC0010 maleate
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (165.67 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
SMILES O=C(O)/C=C\C(O)=O.O=C(C=C)NC1=CC=CC(OC2=NC(NC3=CC(F)=C(N4CCN(C)CC4)C=C3)=NC5=C2C=CN5)=C1
Peso molecular (g/mol) 603.6
Formula Weight (peso de la fórmula) 603.6
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.