Learn More
MedChemExpress Aviptadil
Código de producto. 16449318
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
16449318 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 16449318
Marca: MedChemExpress HYP0012
MedChemExpress Aviptadil is an analog vasoactive intestinal polypeptide (VIP) with potent vasodilatory effects. Aviptadil induces pulmonary vasodilation and inhibits vascular SMCs proliferation, platelet aggregation. Aviptadil can be used for the research of pulmonary fibrosis, pulmonary arterial hypertension (PAH) and SARS-CoV-2 caused respiratory failure, et al.
Especificaciones
Pureza 99.81%
CAS 40077-57-4
Contenido y almacenamiento Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Peso molecular 3325.8 g/mol
Tipo de producto Peptides
Cantidad 10 mg
Condiciones de envío Room temperature
Solubilidad H2O : 33.33 mg/mL (10.02 mM∣Need ultrasonic)
Sinónimo Vasoactive Intestinal Peptide (human, rat, mouse, rabbit, canine, porcine)