Learn More
MedChemExpress Aviptadil
Especificaciones
Especificaciones
| Pureza | 99.81% |
| CAS | 40077-57-4 |
| Contenido y almacenamiento | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Para utilizar con (aplicación) | Cancer-programmed cell death |
| Peso molecular | 3325.8 g/mol |
| Tipo de producto | Peptides |
| Cantidad | 1 mg |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Solubilidad | H2O : 33.33 mg/mL (10.02 mM∣Need ultrasonic) |
| Sinónimo | Vasoactive Intestinal Peptide (human, rat, mouse, rabbit, canine, porcine) |