Learn More
Avilamicina (~80%), TRC
Código de producto. 30007810
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30007810 1 g 1 g
17971615 250 mg 250 miligramos
17961205 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30007810 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA7946551G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 11051-71-1
Fórmula molecular C61H88Cl2O32
Peso molecular (g/mol) 1404.24
Sinónimo Avilamycin (~80%)
Nombre IUPAC (2R,3S,4R,6S)-((((3a'R,4R,4'R,5S,6R,6'S,7a'R)-6'-(((2S,3R,4R,5S,6R)-((((2R,3S,4S,5S,6S)-6-(((2R,3aS,3a'R,6S,6'R,7'R,7'S,7a'R)-7'-acetil-7'-hidroxi-7-(isobutiriloxi)-6'-metiloctahidro-4H-2, 4'-espirobi[[1,3]dioxolo[4,5-c]piran]-6-il)oxi)-4-hidroxi-5-metaxi-2-(metoximetil)tetrahidro-2H-piran-3-il)oxi)-3-hidroxi-5-metoxi-6-metiltetrahidro-2H-piran-4-il)oxi)-4-hidroxi-4',6,7a'-trimetiloctahidro-4'H-espiro[piran-2,2'-[1,3]dioxolo[4,5-c]piran]-5-il)oxi)-4-hidroxi-2-metiltetrahidro-2H-piran-3-il 3-il-dicloro-4-hidroxi-2-metaxi-6-metilbenzoato
SMILES [H][C@]12[C@]([H])([C@@]3(O[C@@H]([C@@]2(O)C(C)=O)C)O[C@]([H])(C4O3)CO[C@H]([C@@H]4OC(C(C)C)=O)O[C@@H]5O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@@H]5OC)O)O[C@@H]6O[C@@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]6O)O[C@@H]7O[C@@H]([C@]8(OC9(O[C@@]8(C7)C)C[C@H]([C@@H]([C@H](O9)C)O[C@@H]%10O[C@@H]([C@H]([C@@H](C%10)O)OC(C%11=C(C(Cl)=C(C(Cl)=C%11OC)O)C)=O)C)O)[H])C)OC)C)COC)OCO1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Avilamycin
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C61H88Cl2O32/c1-21(2)53(70)87-49-45-32(92-61(93-45)52-51(78-20-79-52)60(72,27(8)64)28(9)91-61)19-77-56(49)89-57-48(76-14)39(68)44(31(83-57)18-73-11)88-55-40(69)47(43(74-12)24(5)82-55)85-34-17-58(10)50(26(7)81-34)94-59(95-58)16-30(66)42(25(6)90-59)84-33-15-29(65)41(23(4)80-33)86-54(71)35-22(3)36(62)38(67)37(63)46(35)75-13/h21,23-26,28-34,39-45,47-52,55-57,65-69,72H,15-20H2,1-14H3/t23-,24-,25-,26-,28-,29-,30-,31-,32+,33+,34+,39+,40-,41-,42-,43+,44-,45?,47-,48+,49-,50-,51-,52-,55+,56+,57+,58-,59?,60+,61-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 1402.46