Learn More
Invitrogen™ Avidin, Texas Red™ conjugate
Código de producto. 11544137
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11544137 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 11544137 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor A820
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    318.00€
    238.65€ / 5 miligramos
    Ahorro 79.35€
    24% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Avidina, conjugado Texas Red™
Our avidin, Texas Red™ conjugate is a bright, photostable probe with excitation and emission maxima ∼595/615. Avidin is a glycosylated biotin-binding protein that has a basic isoelectric point and is widely used to detect biotinylated probes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Conjugado Texas Red
Cantidad 5 mg
Contenido y almacenamiento Almacenar en el congelador (de -5 a -30 °C) y proteger de la luz.
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Línea de productos Texas Red