Description
Thermo Scientific™ Pierce Avidin and Conjugates include purified avidin protein from hen egg whites, plus avidin-HRP, avidin-AP and other conjugated forms for use in biotin-based detection methods.
Características destacadas:
Avidina nativa: glucoproteína de claras de huevo de pollo, 67 kDa, pI es igual a 10
Soluble: la glucosilación y el punto isoeléctrico hacen que la avidina sea más soluble que la estreptavidina
Asequible: significativamente más barato que la estreptavidina recombinante
Tinción ABC: habitualmente, se prefiere la avidina en lugar de la estreptavidina para métodos de tinción complejos avidina-biotina en métodos de inmunohistoquímica (IHC)
Proteína pura y conjugados: elija la avidina pura y no conjugada para su uso en la tinción ABC o en formas de peroxidasa o fosfatasa alcalina para ensayos de membrana y placas
Specifications
Specifications
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a -20 °C. Se suministran a temperatura ambiente. |
| Especificidad | Biotina |
| Enzima | HRP (peroxidasa de rábano picante) |
| Formulario | Sólido |
| Para utilizar con (aplicación) | Western Blotting, ELISA, IHC, ELISA, Immunohistochemistry |
| Línea de productos | Pierce |
| Etiqueta o tinte | HRP (peroxidasa de rábano picante) |
| Molécula diana | Biotina |
| Cantidad | 5 mg |