Learn More
Invitrogen™ Avidin Protein, HRP
Código de producto. 11846814
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
2 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11846814 2 mg 2 miligramos
11885845 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11846814 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor 21123
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    261.00€
    200.97€ / 2 miligramos
    Ahorro 60.03€
    23% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La avidina de las claras de huevo de pollo es una glucoproteína que se une eficazmente a la biotina, una etiqueta que se utiliza con frecuencia para marcar anticuerpos y otras sondas para métodos de inmunodetección. Esta proteína contiene cuatro subunidades idénticas, con una masa combinada de 67.000 a 68.000 daltons. Cada subunidad se une a una molécula de biotina, y los estudios han demostrado que el triptófano y la lisina están involucrados en el sitio de unión de biotina. La secuenciación de la subunidad indica que consta de 128 aminoácidos. La avidina tiene un punto isoeléctrico de 10 a 10,5 y es muy soluble en agua y sal. La avidina es estable en un amplio intervalo de valores de pH y temperaturas. Una modificación química extensa tiene poco efecto en la actividad de la avidina, lo que hace que sea útil para la detección y purificación de proteínas. La avidina pura es un componente clave en ciertos métodos de inmunohistoquímica (IHC). Los conjugados de fosfatasa alcalina (AP) y peroxidasa de rábano (HRP) de la avidina son útiles para la detección de Western blot o ELISA con sustratos enzimáticos apropiados.
Reactividad cruzada: Bacterias, etiqueta
Formulación: 2 mg de proteína purificada (6,4 mg/ml) en PBS y sin conservantes; pH 6,8
Relación molar de conjugado activo: 1 mol de HRP/mol de avidina Actividad específica de la avidina: 8 ug de unión a la biotina/mg de proteína Actividad de la peroxidasa: 182 unidades/mg de proteína; una unidad se define como la cantidad de proteína necesaria para formar 1,0 umol de purpurogalina a partir de pirogalol en 20 segundos a 20 °C en la solución siguiente: 8 mM de peróxido de hidrógeno, 14 mM de fosfato de potasio, 0,5 % de pirogalol, pH 6,0 Se recomienda el uso del producto n.º 21123 en aplicaciones ELISA, FACS, inmunohistoquímica y western blot. Restauración y almacenamiento: almacenar a 4 °C hasta su apertura. Restaurar con 0,4 ml de agua destilada o tampón de su elección. Para un almacenamiento a largo plazo, congele el producto sin diluir en pequeñas alícuotas. Evite repetir la congelación y descongelación Nota: No utilice azida sódica con este producto, ya que es un inhibidor de la peroxidasa de rábano picante. Este producto se ha llenado en exceso a 2,2 mg para garantizar la recuperación total del material indicado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 2 mg
Molécula diana Biotina
Contenido y almacenamiento Almacenar a -20 °C. Se suministran a temperatura ambiente.
Especificidad Biotina
Enzima HRP (peroxidasa de rábano picante)
Formulario Sólido
Para utilizar con (aplicación) Western Blotting, ELISA, IHC
Substrate Avidina
Etiqueta o tinte HRP (peroxidasa de rábano picante)