Learn More
Invitrogen™ Avidin, NeutrAvidin™, Rhodamine Red™-X conjugate
Código de producto. 10164652
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10164652 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 10164652 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor A6378
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Avidina, NeutrAvidin™, conjugado Rhodamine Red™-X
Our Rhodamine Red™-X conjugate of NeutrAvidin™ biotin-binding protein - a form of avidin that has been processed to remove carbohydrate and to lower its isoelectric point - can substantially decrease background due to nonspecific binding. The method used to deglycosylate the avidin retains its specific binding. This bright, red-fluorescent reagent (absorption/emission maxima ∼570/590 nm) is ideal for detecting biotinylated targets in fluorescence microscopy applications.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Conjugado Rojo de rodamina
Cantidad 1 mg
Contenido y almacenamiento Almacenar en el congelador (de -5 a -30 °C) y proteger de la luz.
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Línea de productos NeutrAvidin, Rhodamine Red