Learn More
Invitrogen™ Avidin, NeutrAvidin™, PE conjugate
Código de producto. 10552713
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10552713 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 10552713 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor A2660
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Avidina, NeutrAvidin™, conjugado de PE
Nuestro conjugado de R-ficoeritrina (R-PE) NeutrAvidin™ de proteína de unión de biotina (una forma de avidina que ha sido procesada para eliminar carbohidratos y reducir su punto isoeléctrico) puede disminuir sustancialmente el fondo debido a una unión no específica. El método utilizado para desglicosilar la avidina conserva su unión específica. Este reactivo luminoso y fluorescente es ideal para detectar objetivos biotinilados en aplicaciones de citometría de flujo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Concentración 1 mg/mL
Conjugado R-ficoeritrina
Cantidad 1 mL
Contenido y almacenamiento Almacenar en el refrigerador (2–8°C) y proteger de la luz.
Condiciones de envío Hielo húmedo
Línea de productos NeutrAvidin
Tipo de producto Avidina