Learn More
Invitrogen™ Avidin, NeutrAvidin™, Oregon Green™ 488 conjugate
Código de producto. 10564803
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10564803 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 10564803 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor A6374
 Artículo restringido
En stock
Avidina, NeutrAvidin™, conjugado Oregon Green™ 488
Our Oregon Green™ 488 conjugate of NeutrAvidin™ biotin-binding protein - a form of avidin that has been processed to remove carbohydrate and to lower its isoelectric point - can substantially decrease background due to nonspecific binding. The method used to deglycosylate the avidin retains its specific binding. This bright, green-fluorescent reagent (absorption/emission maxima ∼496/524 nm) is ideal for detecting biotinylated targets in fluorescence microscopy and flow cytometry applications.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Conjugado Oregon Green 488
Cantidad 1 mg
Contenido y almacenamiento Almacenar en el congelador (de -5 a -30 °C) y proteger de la luz.
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Línea de productos NeutrAvidin, Oregon Green