Learn More
Invitrogen™ Avidin, NeutrAvidin™, Horseradish Peroxidase conjugate
Código de producto. 10053132
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10053132 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 10053132 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor A2664
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 12-01-2027
Avidina, NeutrAvidin™, conjugado de peroxidasa de rábano picante
Our horseradish peroxidase (HRP) conjugate of NeutrAvidin™ biotin-binding protein - a form of avidin that has been processed to remove carbohydrate and to lower its isoelectric point - can substantially decrease background due to nonspecific binding. The method used to deglycosylate the avidin retains its specific binding.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Conjugado Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 1 mg
Contenido y almacenamiento Almacenar en congelador (de -5 a -30 °C).
Condiciones de envío Hielo húmedo
Línea de productos NeutrAvidin
Etiqueta o tinte HRP (peroxidasa de rábano picante)