Learn More
Invitrogen™ Avidin, NeutrAvidin™, FITC conjugate
Código de producto. 10013522
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10013522 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 10013522 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor A2662
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Avidina, NeutrAvidin™, conjugado de FITC
¿Busca alternativas superiores a la fluoresceína? Nuestra serie Alexa Fluor Dye le ofrece todo lo que busca y mucho más.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Conjugado FITC (fluoresceína)
Cantidad 1 mg
Contenido y almacenamiento Almacenar en el congelador (de -5 a -30 °C) y proteger de la luz.
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Línea de productos NeutrAvidin