Learn More
Invitrogen™ Avidin, NeutrAvidin™ Biotin-binding Protein
Código de producto. 11544037
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11544037 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 11544037 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor A2666
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Avidina, proteína de unión de biotina NeutrAvidin™
Our NeutrAvidin™ biotin-binding protein- a form of avidin that has been processed to remove carbohydrate and to lower its isoelectric point - can substantially decrease background due to nonspecific binding. The method used to deglycosylate the avidin retains its specific binding.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Conjugado no conjugado
Cantidad 5 mg
Contenido y almacenamiento Almacenar en congelador (de -5 a -30 °C).
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Línea de productos NeutrAvidin