Learn More
Invitrogen™ Avidin, NeutrAvidin™, Alexa Fluor™ 350 conjugate
Código de producto. 10634233
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10634233 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 10634233 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor A11236
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Avidina, NeutrAvidin™, conjugado Alexa Fluor™ 350
Our Alexa Fluor 350 conjugate of NeutrAvidin biotin-binding protein – a form of avidin that has been processed to remove carbohydrate and to lower its isoelectric point – can substantially decrease background due to nonspecific binding. The method used to deglycosylate the avidin retains its specific binding. This bright, blue-fluorescent reagent (absorption/emission maxima ∼346/442 nm) is ideal for detecting biotinylated targets in fluorescence microscopy and flow cytometry applications.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Conjugado Alexa Fluor 350
Cantidad 1 mg
Contenido y almacenamiento Almacenar en el congelador (de -5 a -30 °C) y proteger de la luz.
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Línea de productos Alexa Fluor, NeutrAvidin
Etiqueta o tinte Colorantes Alexa Fluor