Learn More
Invitrogen™ Avidin, HRP conjugate
Código de producto. 10705783
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10705783 5 mg cada uno
1 options
Código de producto. 10705783 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor 434423
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    256.00€
    191.65€ / 5 miligramos
    Ahorro 64.35€
    25% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Avidina, conjugado HRP
Reactivity: HRP-Avidin reacts with biotin.
Applications: Immunohistochemistry, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Conjugado Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 5 mg
Contenido y almacenamiento Almacenar en el refrigerador (2–8° C).
Condiciones de envío Hielo húmedo
Formulario Líquido
Etiqueta o tinte HRP (peroxidasa de rábano picante)