Learn More
Invitrogen™ Avidin, FITC conjugate
Código de producto. 11554137
Cambiar vista
Click to view available options
Envase:
1 unidad
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Envase Tamaño de la unidad
11554137 1 unidad 5 miligramos
10009232 - cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11554137 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor A821
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Avidina, conjugado de FITC
Our avidin, fluorescein conjugate has excitation and emission maxima ∼494/518. Avidin is a glycosylated biotin-binding protein that has a basic isoelectric point and is widely used to detect biotinylated probes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Conjugado FITC (fluoresceína)
Cantidad 5 mg
Envase 1 unidad
Contenido y almacenamiento Almacenar en el congelador (de -5 a -30 °C) y proteger de la luz.
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Tipo de producto Avidina