Learn More
Invitrogen™ Avidin, Egg White
Código de producto. 11564137
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11564137 100 mg 100 miligramos
11554037 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11564137 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor A887
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 12-01-2027
Avidina, clara de huevo, 5 mg
Avidin from egg white is a glycosylated biotin-binding protein that has a basic isoelectric point and is widely used to detect biotinylated probes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Conjugado no conjugado
Cantidad 100 mg
Contenido y almacenamiento Almacenar en congelador (de -5 a -30 °C).
Condiciones de envío Temperatura ambiente