Learn More
Invitrogen™ Avidin, Egg White
Código de producto. 11554037
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11554037 5 mg 5 miligramos
11564137 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11554037 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor A2667
Impulsando la proteómica
Usar código promocional 28003
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Avidina, clara de huevo, 5 mg
La avidina de la clara de huevo es una proteína glucosilada de unión de biotina que tiene un punto isoeléctrico básico y se utiliza ampliamente para detectar sondas biotinadas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Conjugado no conjugado
Cantidad 5 mg
Contenido y almacenamiento Almacenar en congelador (de -5 a -30 °C).
Condiciones de envío Temperatura ambiente