Learn More
Invitrogen™ Kit de bloqueo de avidina/biotina
Descripción
Este kit se utiliza para bloquear la actividad endógena de la biotina o de la unión a la biotina en cortes de tejido. El kit contiene 18 ml de cada una de las soluciones de Avidin y Biotin.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | CE |
| Descripción | Kit de bloqueo de avidina/biotina, tipo de reactivo de bloqueo/supresión de fondo, para imágenes celulares y para bloquear la actividad de unión de biotina endógena o biotina en secciones de tejido |
| Incluye | 18 ml de cada solución de avidina y biotina |
| Cantidad | 1 Kit |
| Estado normativo | Reactivo de uso general, para uso en laboratorio |
| Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 8 °C |
| Para utilizar con (aplicación) | Análisis celular, imágenes celulares, inmunohistoquímica (IHC), recuperación de epítopo IHC, bloqueo y enfriamiento |
| Tipo de producto | Kit de bloqueo de avidina/biotina |