Learn More
Invitrogen™ Avidin, AP conjugate
Código de producto. 10795773
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10795773 2 mL cada uno
1 options
Código de producto. 10795773 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor 434422
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    386.00€
    289.65€ / 2 ml
    Ahorro 96.35€
    24% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Avidina, conjugado AP
Reactivity: AP-Avidin reacts with biotin.
Applications: Immunohistochemistry, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Conjugado AP
Cantidad 2 mL
Contenido y almacenamiento Almacenar en el refrigerador (2–8° C).
Condiciones de envío Hielo húmedo
Formulario Líquido
Etiqueta o tinte AP (fosfatasa alcalina)