Learn More
Invitrogen™ Avidin, Alexa Fluor™ 488 conjugate
Código de producto. 10453632
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10453632 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 10453632 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor A21370
 Artículo restringido
En stock
Avidina, conjugado Alexa Fluor™ 488
Our avidin, Alexa Fluor™ 488 conjugate is a bright, photostable probe with excitation and emission characteristics similar to those of fluorescein. Avidin is a glycosylated biotin-binding protein that has a basic isoelectric point and is widely used to detect biotinylated probes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Conjugado Alexa Fluor 488
Cantidad 1 mg
Contenido y almacenamiento Almacenar en el congelador (de -5 a -30 °C) y proteger de la luz.
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Formulario Sólido
Línea de productos Alexa Fluor
Etiqueta o tinte Colorantes Alexa Fluor