Learn More
IBA Lifesciences Avidina
Código de producto. 12893186 Tienda IBA Lifesciences Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12893186 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 12893186 Proveedor IBA Lifesciences N.º de proveedor 20204050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
La avidina puede bloquear eficazmente la biotina y las proteínas biotiniladas.
La avidina es una proteína de unión de biotina tetramérica (KD ∼1 x 10-14) extraída de la clara de huevo. Evita que la biotina y las proteínas biotiniladas se unan a Strep-Tactin™ o Strep-Tactin™XT, mientras que la unión de Twin-Strep-tag™ y Strep-tag™II no se ve afectada.
La biotina y/o proteínas biotiniladas pueden reducir potencialmente la capacidad de unión de Strep-Tactin™, así como Strep-Tactin™XT, y están presentes en lisados celulares y medios de cultivo celular, especialmente de células de mamíferos o insectos. Por lo tanto, si las proteínas de fusión Twin-Strep-tag™ y Strep-tag™II de extractos o medios que contienen biotina están pensadas para ser purificadas mediante cromatografía de afinidad Strep-Tactin™ o Strep-Tactin™XT, la biotina tiene que ser enmascarada mediante la adición de avidina antes de su aplicación en la resina.
Especificaciones
Cantidad 50 mg
Para uso exclusivo en investigación.