Learn More
Invitrogen™ Avidina
Código de producto. 10374503
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10374503 10 mg cada uno
1 options
Código de producto. 10374503 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor 434401
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    167.00€
    125.65€ / 10 miligramos
    Ahorro 41.35€
    24% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Avidina
Reactivity: Avidin reacts with biotin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Conjugado no conjugado
Cantidad 10 mg
Contenido y almacenamiento Almacenar en el refrigerador (2–8° C).
Condiciones de envío Hielo húmedo
Formulario Liofilizado
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.