Learn More
Sal Sódica de Avibactam, TRC
Código de producto. 30007491
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30007491 5 mg 5 miligramos
30009035 10 mg 10 miligramos
30003469 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30007491 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA7948505MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1192491-61-4
Fórmula molecular C7 H10 N3 O6 S . Na
Peso molecular (g/mol) 287.23
Sinónimo Sulfuric acid, mono[(1R,2S,5R)-2-(aminocarbonyl)-7-oxo-1,6-diazabicyclo[3.2.1]oct-6-yl] ester, sodium salt (1:1), Sulfuric acid mono[(1R,2S,5R)-2-(aminocarbonyl)-7-oxo-1,6-diazabicyclo[3.2.1]oct-6-yl] ester monosodium salt, (1R,2S,5R)-7-Oxo-6-sulfooxy-1,6-diazabicyclo[3.2.1]octane-2-carboxamide sodium salt, Avibactam sodium, Avibactam sodium salt
Nombre IUPAC sodio; [(2S,5R)-2-carbamoil-7-oxo-1,6-diazabiciclo[3.2.1]octan-6-yl] sulfato
SMILES [Na+].NC(=O)[C@@H]1CC[C@@H]2CN1C(=O)N2OS(=O)(=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Avibactam sodium salt
Nombres de analitos o componentes Avibactam sodium salt
Notas de grado de pureza HPLC
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula InChI InChI=1S/C7H11N3O6S.Na/c8-6(11)5-2-1-4-3-9(5)7(12)10(4)16-17(13,14)15;/h4-5H,1-3H2,(H2,8,11)(H,13,14,15);/q;+1/p-1/t4-,5+;/m1./s1
Tipo de solución Neat
Industry Type Pharmaceutical
Cantidad 5 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 287.0188
Porcentaje de pureza >95%